Print…
Monovanadato de amónio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447260250 447261000 447265000
ACRO447260250EA 27.1 EUR
ACRO447260250 ACRO447261000 ACRO447265000
Monovanadato de amónio ACS
Ammonium metavanadate
Fórmula: NH₄VO₃
Densidade: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011430
Número CAS: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to yellow to tan Powder
Solubility (in Ammonium hydroxide) Passes test
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Carbonate (CO3) (Limit about 0.3 %) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.05 %