Print…
Ácido propiónico ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447231000 447235000
ACRO447231000EA 55.4 EUR
ACRO447231000 ACRO447235000
Ácido propiónico ACS
Ácido propiónico
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 141 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002756
Número CAS: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %