Print…
Permanganato de potássio ACS baixo em mercúrio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447211000 447215000
ACRO447211000EA 27.3 EUR
ACRO447211000 ACRO447215000
Permanganato de potássio ACS baixo em mercúrio
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição)
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance Dark green to brown-black Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %