Print…
Cromato de potássio ACS, atende às especificações analíticas de Reagente Ph. Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447201000 447205000
ACRO447201000EA 35.1 EUR
ACRO447201000 ACRO447205000
Cromato de potássio ACS, atende às especificações analíticas de Reagente Ph. Eur.
Cromato de potássio
Fórmula: K₂CrO₄
Ponto de ebulição: 1000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 975 °C
Densidade: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011368
Número CAS: 7789-00-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
pH 8.6 to 9.8 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %