Print…
Sulfato de magnésio heptahidratado 99% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
447160025 447165000
ACRO447160025EA 243 EUR
ACRO447160025 ACRO447165000
Sulfato de magnésio heptahidratado 99% para bioquímica
Sulfato de Magnésio heptahidratado
Fórmula: MgSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 246.48 g/mol
Ponto de Fusão: 770 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149785
Número CAS: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 5 to 8
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm