Print…
Cloreto de magnésio hexahidratado 99% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesium dichloride
447150025 447155000
ACRO447150025EA 206 EUR
ACRO447150025 ACRO447155000
Cloreto de magnésio hexahidratado 99% para bioquímica
Cloreto de Magnésio hexahidratado
Fórmula: MgCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 203.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149781
Número CAS: 7791-18-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
UV (1 M in water)
pH 5.0 to 6.5
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤0.0002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)