Print…
Cloreto de cálcio dihidratado 99% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
447320025 447325000
ACRO447320025EA 242 EUR
ACRO447320025 ACRO447325000
Cloreto de cálcio dihidratado 99% para bioquímica
Cloreto de cálcio dihidratado
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 0,83 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility Clear colorless
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm