Print…
Iodeto de potássio 99% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
447111000 447115000
ACRO447111000EA 74 EUR
ACRO447111000 ACRO447115000
Iodeto de potássio 99% para bioquímica
Iodeto de Potássio
Fórmula: Kl
Peso Molecular: 166 g/mol
Ponto de ebulição: 1330 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 680 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011405
Número CAS: 7681-11-0
Merck Index: 13,07727
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
UV (0.5 M in water)
pH 6.0 to 9.0 (5 % in water)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)