Print…
N,N-Dimetilformamida 99.9%, AcroSeal® Biochemistry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DMF
447090010 447090025
447090010.EA 75.2 EUR
447090010. 447090025.
N,N-Dimetilformamida 99.9%, AcroSeal® Biochemistry
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 153 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.945 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
UN: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.85 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm