1,4-Dioxano 99% estabilizada, AcroSeal® para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
p-Dioxano
447060010
447060025
447060010.EA
86.2
EUR
447060010.
447060025.
1,4-Dioxano 99% estabilizada, AcroSeal® para bioquímica
1,4-Dioxano
Fórmula:
C₄H₈O₂ Ponto de ebulição: 101 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 12 °C Densidade: 1,034 g/cm³ Ponto de Inflamação: 12 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006571 Número CAS: 123-91-1 UN: 1165 ADR: 3,II |
|
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % |
Heavy metals | ≤5 ppm |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 275 nm A: ≤0.1 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 2.5 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |