Print…
1,2-Dicloroetano 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
446990010 446990025
ACRO446990010EA 47.5 EUR
ACRO446990010 ACRO446990025
1,2-Dicloroetano 99.5% para análise
1,2-Dicloroetano
Fórmula: ClH₂CCH₂Cl
Ponto de ebulição: 83,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,25 g/cm³
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000963
Número CAS: 107-06-2
UN: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Free chlorine ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Silicon (Si) ≤0.05 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Sulfur (S) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.2 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.2 ppm