Print…
Rhodamine WT 20% em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
446970010 446971000
ACRO446970010EA 302 EUR
ACRO446970010 ACRO446971000
Rhodamine WT 20% em água
Rhodamine WT
Fórmula: C₂₉H₂₉ClN₂Na₂O₅
Densidade: 1,16 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01728973
Número CAS: 37299-86-8
Encomendar
Appearance Dark red Liquid
UV Lambda max 553 to 557 nm
Strength 19.5 to 21 % (dye content)