Print…
Oxalato de sódio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
446961000 446965000
ACRO446961000EA 33.1 EUR
ACRO446961000 ACRO446965000
Oxalato de sódio ACS
Disodium oxalate
Fórmula: Na₂C₂O₄
Ponto de Fusão: 250…270 °C (decomposição)
Densidade: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012465
Número CAS: 62-76-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.01 %
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test