Print…
Formato de sódio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Formic acid sodium salt
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 194 EUR
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Formato de sódio ACS
Formato de sódio
Fórmula: HCO₂Na
Peso Molecular: 68.01 g/mol
Ponto de ebulição: 360 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 258…261 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013101
Número CAS: 141-53-7
Merck Index: 13,08694
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %