Print…
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dichlorofluorescein
446930010 446930100
ACRO446930010EA 48.3 EUR
ACRO446930010 ACRO446930100
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
2',7'-Dichlorofluorescein
Fórmula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Ponto de Fusão: 280 °C (decomposição)
Densidade: 0,79 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005047
Número CAS: 76-54-0
Encomendar
Appearance Light orange to red-brown Powder
Suitability (as adsorption indicator) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test