Print…
Dicromato de amônio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
446921000 446925000
ACRO446921000EA 33 EUR
ACRO446921000 ACRO446925000
Dicromato de amônio ACS
Dicromato de amónio
Fórmula: (NH₄)₂Cr₂O₇
Ponto de Fusão: 170 °C (decomposição)
Densidade: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010879
Número CAS: 7789-09-5
UN: 1439
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance Orange-red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤3.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %