Print…
Sódio acetato, anidro 99% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
446880500 446882500
ACRO446880500EA 52.3 EUR
ACRO446880500 ACRO446882500
Sódio acetato, anidro 99% para HPLC
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Ponto de ebulição: 881,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 324 °C
Densidade: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
UV (0.5 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %