Print…
Lithium-tert-butanolate 8% (w/w) 0.9 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
446841000 446848000
446841000.EA 70.9 EUR
446841000. 446848000.
Lithium-tert-butanolate 8% (w/w) 0.9 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Lithium-tert-butanolate
Fórmula: C₄H₉LiO
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050479
Número CAS: 1907-33-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.80 to 1.10 M