Print…
Nitrato de sódio 99+% Biochemistry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
446810010 446812500
ACRO446810010EA 103 EUR
ACRO446810010 ACRO446812500
Nitrato de sódio 99+% Biochemistry
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Peso Molecular: 84.99 g/mol
Ponto de ebulição: 380 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 306 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
pH 5.5 to 8.3
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.0005 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %