Print…
Brometo de sódio 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
446801000 446805000
ACRO446801000EA 32.9 EUR
ACRO446801000 ACRO446805000
Brometo de sódio 99+% para bioquímica
Brometo de Sódio
Fórmula: NaBr
Peso Molecular: 102.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 755 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003475
Número CAS: 7647-15-6
Merck Index: 13,08666
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm