Print…
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
446770010 446770050
ACRO446770010EA 64.4 EUR
ACRO446770010 ACRO446770050
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09031174
Número CAS: 851386-31-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %