Print…
Piperidine-2,4-dione 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
446730010 446730050
ACRO446730010EA 144 EUR
ACRO446730010 ACRO446730050
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Fórmula: C₅H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704814
Número CAS: 50607-30-2
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure