Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
446720010
446720050
ACRO446720010EA
80.3
EUR
ACRO446720010
ACRO446720050
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₅H₄N₂O₂ Ponto de Fusão: 190,8…194 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01646333 Número CAS: 2164-61-6 |
Appearance | Off-white to yellow to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with NaOH | ≥96.0 to ≤104.0 % |