Print…
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
446580050 446580250
ACRO446580050EA 131 EUR
ACRO446580050 ACRO446580250
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Fórmula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01941317
Número CAS: 6299-85-0
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure