Print…
1,3,5-Triformylbenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
446550010 446550050
ACRO446550010EA 216 EUR
ACRO446550010 ACRO446550050
1,3,5-Triformylbenzene 98%
1,3,5-Triformylbenzene
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00182470
Número CAS: 3163-76-6
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure