Print…
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
446540010 446540050
ACRO446540010EA 193 EUR
ACRO446540010 ACRO446540050
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Fórmula: C₅H₅F₆NO₂
Peso Molecular: 225.09 g/mol
Ponto de Fusão: 207…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014349
Número CAS: 16063-80-2
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Assay 96 to 104 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure