Print…
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
446480010 446480050
ACRO446480010EA 129 EUR
ACRO446480010 ACRO446480050
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Fórmula: C₅H₂ClF₃N₂
Ponto de ebulição: 88 °C (118 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189478
Número CAS: 799557-87-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure