Print…
Sulfato de amónia 99%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
446450050 446450250
ACRO446450050EA 106 EUR
ACRO446450050 ACRO446450250
Sulfato de amónia 99%, pure
Sulfato de amónia
Fórmula: (NH₄)₂SO₄
Peso Molecular: 132.14 g/mol
Ponto de Fusão: 280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003391
Número CAS: 7783-20-2
Merck Index: 13,00559
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.2 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %