Print…
Sulfato de magnésio, anidro 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
446890010 446892500
ACRO446890010EA 260 EUR
ACRO446890010 ACRO446892500
Sulfato de magnésio, anidro 99% para análise
Sulfato de Magnésio
Fórmula: MgSO₄
Peso Molecular: 120.37 g/mol
Ponto de Fusão: 1124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to light grey Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Loss on ignition ≤2 % (600°C)