Print…
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
446670050 446670250
ACRO446670050EA 84.7 EUR
ACRO446670050 ACRO446670250
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Ponto de ebulição: 61…63 °C (.1Torr)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00278796
Número CAS: 655-15-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Yellow to green to brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure