Print…
Hidrogenofosfato de cálcio, anidro 98+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
446430500 446432500
ACRO446430500EA 26.8 EUR
ACRO446430500 ACRO446432500
Hidrogenofosfato de cálcio, anidro 98+% para análise
Hidrogenofosfato de cálcio
Fórmula: CaHPO₄
Ponto de Fusão: 370 °C
Densidade: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010909
Número CAS: 7757-93-9
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.033 %
Fluoride (F) ≤0.005 %
Carbonate (CO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition 6.6 % to 8.5 %