Print…
Clorato de sódio 99% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
446411000 446415000
ACRO446411000EA 30.2 EUR
ACRO446411000 ACRO446415000
Clorato de sódio 99% ACS
Clorato de sódio
Fórmula: ClNaO₃
Peso Molecular: 106.44 g/mol
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 248…261 °C
Densidade: 2.49 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003479
Número CAS: 7775-09-9
UN: 1495
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08670
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Bromate (BrO3) ≤0.015 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %