Print…
Ortofosfato de tri-cálcio 96%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic
446390010 446390050
ACRO446390010EA 65.5 EUR
ACRO446390010 ACRO446390050
Ortofosfato de tri-cálcio 96%, pure
Ortofosfato de tri-cálcio
Fórmula: Ca₃(PO₄)₂
Peso Molecular: 310.18 g/mol
Ponto de Fusão: 1670 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015984
Número CAS: 7758-87-4
Merck Index: 12,01741
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥95 %