Print…
Nitrato de potássio 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nitrate of Potash
446370025 446370100 446375000
ACRO446370025EA 100 EUR
ACRO446370025 ACRO446370100 ACRO446375000
Nitrato de potássio 99%, puro
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Peso Molecular: 101.1 g/mol
Ponto de ebulição: 400 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 334 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07733
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤0.5 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %