Carbonato de lítio 98+% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
446320010
446322500
ACRO446320010EA
183
EUR
ACRO446320010
ACRO446322500
Carbonato de lítio 98+% analysis_for
Carbonato de lítio
Fórmula:
Li₂CO₃ Peso Molecular: 73.89 g/mol Ponto de Fusão: 720 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011084 Número CAS: 554-13-2 Merck Index: 13,05549 |
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in HCl) |