Print…
Brometo de amónia ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
446310025 446315000
ACRO446310025EA 228 EUR
ACRO446310025 ACRO446315000
Brometo de amónia ACS
Brometo de amónia
Fórmula: H₄BrN
Peso Molecular: 97.94 g/mol
Ponto de ebulição: 235 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 452 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011419
Número CAS: 12124-97-9
Merck Index: 13,00505
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration Argentimetric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %