Print…
Hidrogenocarnonato de potássio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
446300025 446301000 446305000
ACRO446300025EA 188 EUR
ACRO446300025 ACRO446301000 ACRO446305000
Hidrogenocarnonato de potássio ACS
Hidrogenocarnonato de potássio
Fórmula: KHCO₃
Ponto de Fusão: 292 °C
Densidade: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011402
Número CAS: 298-14-6
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline powder
Titration with HCl 99.7 to 100.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %