Print…
Tiocianato de sódio 98+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium rhodanide
446290010 446292500
ACRO446290010EA 115 EUR
ACRO446290010 ACRO446292500
Tiocianato de sódio 98+% para análise
Tiocianato de sódio
Fórmula: NaSCN
Peso Molecular: 81.07 g/mol
Ponto de Fusão: 287 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011123
Número CAS: 540-72-7
Merck Index: 13,09401
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)