Print…
Ciclohexano ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
446280010 446280050
ACRO446280010EA 63.4 EUR
ACRO446280010 ACRO446280050
Ciclohexano ACS
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 81 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 6,5 °C
Densidade: 0,77 g/cm³
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
UN: 1145
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test