3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,3-Dimethoxypropanenitrile
446260250
446261000
ACRO446260250EA
134
EUR
ACRO446260250
ACRO446261000
3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
3,3-Dimethoxypropiononitrile
Fórmula:
C₅H₉NO₂ Ponto de ebulição: 195 °C (760 mmHg) Densidade: 1,026 g/cm³ Ponto de Inflamação: 83 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044797 Número CAS: 57597-62-3 |
Appearance | Colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |