Print…
Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
446250010 446252500
ACRO446250010EA 115 EUR
ACRO446250010 ACRO446252500
Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra puro
Magnesium bromide hexahydrate
Fórmula: Br₂Mg·6H₂O
Peso Molecular: 292.2 g/mol
Ponto de Fusão: 165 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149780
Número CAS: 13446-53-2
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)