Print…
Hidrogenocarbonato de sódio 99+% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bicarbonato de sódio
446230010 446232500
ACRO446230010EA 110 EUR
ACRO446230010 ACRO446232500
Hidrogenocarbonato de sódio 99+% para HPLC
Hidrogenocarbonato de sódio
Fórmula: NaHCO₃
Peso Molecular: 84.01 g/mol
Ponto de Fusão: 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003528
Número CAS: 144-55-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %