Print…
5-(Chloromethyl)uracil 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
446190010 446190050
ACRO446190010EA 182 EUR
ACRO446190010 ACRO446190050
5-(Chloromethyl)uracil 97%
5-(Chloromethyl)uracil
Fórmula: C₅H₅ClN₂O₂
Peso Molecular: 160.56 g/mol
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00218445
Número CAS: 3590-48-5
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %