Print…
Trietilsilano 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
446160010 446161000
446160010.EA 839 EUR
446160010. 446161000.
Trietilsilano 99%, AcroSeal®
Trietilsilano
Fórmula: C₆H₁₆Si
Peso Molecular: 116.28 g/mol
Ponto de ebulição: 107…108 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -156.9
Densidade: 0.72 g/cm³
Ponto de Inflamação: –3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009018
Número CAS: 617-86-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %