Print…
Pirrolidina 99.5+%, AcroSeal®, purificado por redestilação
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetrahydropyrrole
446141000 446148000
446141000.EA 48.9 EUR
446141000. 446148000.
Pirrolidina 99.5+%, AcroSeal®, purificado por redestilação
Pirrolidina
Fórmula: C₄H₉N
Ponto de ebulição: 86…88 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,866 g/cm³
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005249
Número CAS: 123-75-1
UN: 1922
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA