Print…
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
446080010 446081000 446085000
ACRO446080010EA 119 EUR
ACRO446080010 ACRO446081000 ACRO446085000
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado 99%
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Peso Molecular: 416.2 g/mol
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150026
Número CAS: 10378-23-1
Merck Index: 13,03544
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6.4 % to 10.6 %
Solubility (16% in water) Clear solution