Print…
2-Iodosobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
446030010 446030050
ACRO446030010EA 44.4 EUR
ACRO446030010 ACRO446030050
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅IO₃
Ponto de Fusão: 200…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002401
Número CAS: 304-91-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %