Print…
Methylmagnesium bromide 1 M em CPME (éter metílico de ciclopentila), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
446001000 446008000
446001000.EA 68.7 EUR
446001000. 446008000.
Methylmagnesium bromide 1 M em CPME (éter metílico de ciclopentila), AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Fórmula: CH₃BrMg
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000041
Número CAS: 75-16-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Dark grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M