Print…
Vinylmagnesium bromide 1 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445971000 445978000
445971000.EA 111 EUR
445971000. 445978000.
Vinylmagnesium bromide 1 M em 2-MeTHF (2-metiltetraidrofurano), AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Fórmula: C₂H₃BrMg
Peso Molecular: 131.26 g/mol
Densidade: 0.965 g/cm³
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000042
Número CAS: 1826-67-1
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Yellow to red to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.80 to 1.10 M