Print…
Phenylmagnesium bromide 1.6 M em CPME (éter metílico de ciclopentila), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
445961000 445968000
445961000.EA 90.8 EUR
445961000. 445968000.
Phenylmagnesium bromide 1.6 M em CPME (éter metílico de ciclopentila), AcroSeal®
Phenylmagnesium bromide
Fórmula: C₆H₅BrMg
Peso Molecular: 181.31 g/mol
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000038
Número CAS: 100-58-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.50 to 1.70 M